Drukuj
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Fluoro-3-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Fluoro-5-methoxybenzotrifluoride
PC0384-10G PC0384-25G PC0384-1G
APOSPC0384-10GEA 836 PLN
APOSPC0384-10G APOSPC0384-25G APOSPC0384-1G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole 95%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole
Formuła: C₈H₆F₄O
Temp. Zapłonu: 52 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631491
Numer CAS: 261951-79-5
Jednostka: 1993
ADR: 3,III