Drukuj
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC0381-5G PC0381-1G
APOSPC0381-5GEA 530 PLN
APOSPC0381-5G APOSPC0381-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole
Formuła: C₈H₆F₄O
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631564
Numer CAS: 261951-78-4