Drukuj
4-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0374-5G PC0374-1G PC0374-25G
APOSPC0374-5GEA 0 PLN
APOSPC0374-5G APOSPC0374-1G APOSPC0374-25G
4-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol 97%
4-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol
Formuła: C₈H₇F₃OS
Temp. topnienia: 49…54 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236342
Numer CAS: 56456-52-1