Drukuj
(5-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0371-1G PC0371-5G PC0371-25G
APOSPC0371-1GEA 255 PLN
APOSPC0371-1G APOSPC0371-5G APOSPC0371-25G
(5-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid 97%
(5-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid
Formuła: C₉H₉FO₂
Temp. topnienia: 120…123 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631530
Numer CAS: 261951-75-1