Drukuj
5-Fluoro-2-methylbenzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-methylbenzene
PC0365-25G PC0365-5G PC0365-1G
APOSPC0365-25GEA 894 PLN
APOSPC0365-25G APOSPC0365-5G APOSPC0365-1G
5-Fluoro-2-methylbenzyl bromide 97%
5-Fluoro-2-methylbenzyl bromide
Formuła: C₈H₈BrF
MW: 203.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 84…85 °C/8mmHg
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01631528
Numer CAS: 261951-71-7
Jednostka: 3265
ADR: 8 II