Drukuj
4-Chloro-3-fluoroanilina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0361-25G PC0361-5G
APOSPC0361-25GEA 276 PLN
APOSPC0361-25G APOSPC0361-5G
4-Chloro-3-fluoroanilina 98%
4-Chloro-3-fluoroanilina
Formuła: C₆H₅ClFN
MW: 145.56 g/mol
Temp. Wrzenia: 226 °C
Temp. topnienia: 59…61 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01090987
Numer CAS: 367-22-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-683-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III