Drukuj
4-Fluoro-3-methylbenzylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (4-Fluoro-3-methylphenyl)methanamine
PC0357-100G PC0357-25G PC0357-5G
APOSPC0357-100GEA 870 PLN
APOSPC0357-100G APOSPC0357-25G APOSPC0357-5G
4-Fluoro-3-methylbenzylamine 97%
4-Fluoro-3-methylbenzylamine
Formuła: C₈H₁₀FN
Temp. Wrzenia: 145 °C
Gęstość: 1,059 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631490
Numer CAS: 261951-68-2
Jednostka: 2735
ADR: 8,III