Drukuj
4-Fluoro-3-toluoyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0350-1G PC0350-25G PC0350-5G
APOSPC0350-1GEA 110 PLN
APOSPC0350-1G APOSPC0350-25G APOSPC0350-5G
4-Fluoro-3-toluoyl chloride 98%
4-Fluoro-3-toluoyl chloride
Formuła: C₈H₆ClFO
Temp. Wrzenia: 129…133 °C/17mmHg
Gęstość: 1,215 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 98 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01631426
Numer CAS: 455-84-5
Jednostka: 3265
ADR: 8,II