Drukuj
Chlorek 2,4,5-trifluorobenzenosulfonylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,4,5-Trifluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC0349-100G PC0349-25G PC0349-5G
APOSPC0349-100GEA 801 PLN
APOSPC0349-100G APOSPC0349-25G APOSPC0349-5G
Chlorek 2,4,5-trifluorobenzenosulfonylu 98%
Chlorek 2,4,5-trifluorobenzenosulfonylu
Formuła: C₆H₂ClF₃O₂S
Gęstość: 1,657 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077600
Numer CAS: 220227-21-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,II