Drukuj
4-Fluoro-m-toluic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0345-25G PC0345-5G
APOSPC0345-25GEA 124 PLN
APOSPC0345-25G APOSPC0345-5G
4-Fluoro-m-toluic acid
4-Fluoro-m-toluic acid
Formuła: C₈H₇FO₂
MW: 154.14 g/mol
Temp. topnienia: 164…169 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631424
Numer CAS: 403-15-6