Drukuj
4,5-Difluoro-o-phenylenediamine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4,5-Difluoro-1,2-phenylenediamine, 4,5-Difluorobenzene-1,2-diamine, 1,2-Diamino-4,5-difluorobenzene
PC0342-25G PC0342-100G PC0342-5G
APOSPC0342-25GEA 545 PLN
APOSPC0342-25G APOSPC0342-100G APOSPC0342-5G
4,5-Difluoro-o-phenylenediamine
4,5-Difluoro-o-phenylenediamine
Formuła: C₆H₆F₂N₂
MW: 144.12 g/mol
Temp. topnienia: 131…132 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061131
Numer CAS: 76179-40-3