Drukuj
4-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0340-100G PC0340-25G PC0340-5G
APOSPC0340-100GEA 934 PLN
APOSPC0340-100G APOSPC0340-25G APOSPC0340-5G
4-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
4-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formuła: C₈H₇FO
Temp. Wrzenia: 208 °C
Gęstość: 1,132 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631431
Numer CAS: 135427-08-6