Drukuj
3-Fluoro-4-methylbenzaldehyde 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0339-100G PC0339-25G
APOSPC0339-100GEA 1100 PLN
APOSPC0339-100G APOSPC0339-25G
3-Fluoro-4-methylbenzaldehyde 96%
3-Fluoro-4-methylbenzaldehyde
Formuła: C₈H₇FO
Temp. Wrzenia: 206 °C
Gęstość: 1,133 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631532
Numer CAS: 177756-62-6