Drukuj
3-(3,4-Difluorophenyl)propionic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(3,4-Difluorophenyl)propanoic acid
PC0334-25G PC0334-5G PC0334-1G
APOSPC0334-25GEA 830 PLN
APOSPC0334-25G APOSPC0334-5G APOSPC0334-1G
3-(3,4-Difluorophenyl)propionic acid 98%
3-(3,4-Difluorophenyl)propionic acid
Formuła: C₉H₈F₂O₂
MW: 186.16 g/mol
Temp. topnienia: 49…53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00799520
Numer CAS: 161712-75-0