Drukuj
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Amino-2-chlorobenzotrifluoride, 3-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-2-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 4-Amino-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
PC0320-1G PC0320-25G PC0320-5G
APOSPC0320-1GEA 110 PLN
APOSPC0320-1G APOSPC0320-25G APOSPC0320-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline 98+%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₅ClF₃N
MW: 195.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 200…202 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00278479
Numer CAS: 445-13-6
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III