Drukuj
Heptafluoroisopropyl-2-iodotetrafluoroethyl ether 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC0308-1G PC0308-5G PC0308-25G
APOSPC0308-1GEA 400 PLN
APOSPC0308-1G APOSPC0308-5G APOSPC0308-25G
Heptafluoroisopropyl-2-iodotetrafluoroethyl ether 97%
Heptafluoroisopropyl-2-iodotetrafluoroethyl ether
Formuła: C₅F₁₁IO
Temp. Wrzenia: 88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01320700
Numer CAS: 16005-38-2