Drukuj
2-Amino-4-trifluorometylopirymidyna 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0306-1G PC0306-25G PC0306-5G
APOSPC0306-1GEA 73.1 PLN
APOSPC0306-1G APOSPC0306-25G APOSPC0306-5G
2-Amino-4-trifluorometylopirymidyna 97%
2-Amino-4-trifluorometylopirymidyna
Formuła: C₅H₄F₃N₃
MW: 163.1 g/mol
Temp. topnienia: 174…178 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00828624
Numer CAS: 16075-42-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III