Drukuj
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC0304-1G PC0304-5G PC0304-25G
APOSPC0304-1GEA 110 PLN
APOSPC0304-1G APOSPC0304-5G APOSPC0304-25G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₈H₆F₄O
MW: 194.13 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236285
Numer CAS: 230295-16-6