5-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
PC0292-1G
PC0292-25G
PC0292-5G
APOSPC0292-1GEA
110
PLN
APOSPC0292-1G
APOSPC0292-25G
APOSPC0292-5G
5-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
5-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Formuła:
C₈H₇FO₃ Temp. topnienia: 86…90 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00671765 Numer CAS: 394-04-7 |