Drukuj
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Amino-2,5-difluorobenzotrifluoride
PC0288-1G PC0288-5G
APOSPC0288-1GEA 285 PLN
APOSPC0288-1G APOSPC0288-5G
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 98%
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₄F₅N
Temp. Wrzenia: 195…197 °C
Gęstość: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00190121
Numer CAS: 114973-22-7
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III