Drukuj
2,3-Difluoro-6-nitrophenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,2-Difluoro-3-hydroxy-4-nitrobenzene
PC0285-25G PC0285-10G PC0285-1G
APOSPC0285-25GEA 160 PLN
APOSPC0285-25G APOSPC0285-10G APOSPC0285-1G
2,3-Difluoro-6-nitrophenol 97%
2,3-Difluoro-6-nitrophenol
Formuła: C₆H₃F₂NO₃
MW: 175.09 g/mol
Temp. topnienia: 60…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042255
Numer CAS: 82419-26-9