Drukuj
5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-5-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0273-1G PC0273-250MG
APOSPC0273-1GEA 1210 PLN
APOSPC0273-1G APOSPC0273-250MG
5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-5-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride 95%
5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-5-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride
Formuła: C₉H₆ClF₃N₂O₂S₂
Temp. topnienia: 65…67 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00830811
Numer CAS: 230295-11-1
Jednostka: 1759
ADR: 8,III