Drukuj
2-Fluorobenzenesulphonamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0267-1G PC0267-25G PC0267-5G
APOSPC0267-1GEA 73.1 PLN
APOSPC0267-1G APOSPC0267-25G APOSPC0267-5G
2-Fluorobenzenesulphonamide 97%
2-Fluorobenzenesulphonamide
Formuła: C₆H₆FNO₂S
Temp. topnienia: 162…166 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042283
Numer CAS: 30058-40-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III