Drukuj
2,3-Difluoro-4-methylbenzyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0257-10G PC0257-5G
APOSPC0257-10GEA 2060 PLN
APOSPC0257-10G APOSPC0257-5G
2,3-Difluoro-4-methylbenzyl bromide
2,3-Difluoro-4-methylbenzyl bromide
Formuła: C₈H₇BrF₂
Temp. Wrzenia: 78 °C/1mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631647
Numer CAS: 261763-43-3
Jednostka: 3265
ADR: 8,III