Drukuj
4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-thiosemicarbazide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0255-5G PC0255-1G
APOSPC0255-5GEA 2670 PLN
APOSPC0255-5G APOSPC0255-1G
4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-thiosemicarbazide 97%
4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-thiosemicarbazide
Formuła: C₈H₈F₃N₃S
Temp. topnienia: 165…168 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041301
Numer CAS: 206761-90-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III