Drukuj
2,3-Difluoro-4-methylbenzylamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0251-10G PC0251-5G PC0251-1G
APOSPC0251-10GEA 2340 PLN
APOSPC0251-10G APOSPC0251-5G APOSPC0251-1G
2,3-Difluoro-4-methylbenzylamine 98%
2,3-Difluoro-4-methylbenzylamine
Formuła: C₈H₉F₂N
Temp. Wrzenia: 42 °C/1mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631409
Numer CAS: 261763-41-1
Jednostka: 2735
ADR: 8,III