Drukuj
2,6-Difluoro-m-toluic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Difluoro-3-methylbenzoic acid
PC0246-25G PC0246-5G PC0246-1G
APOSPC0246-25GEA 1610 PLN
APOSPC0246-25G APOSPC0246-5G APOSPC0246-1G
2,6-Difluoro-m-toluic acid 97%
2,6-Difluoro-m-toluic acid
Formuła: C₈H₆F₂O₂
MW: 172.13 g/mol
Temp. topnienia: 138…142 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631332
Numer CAS: 32890-88-3