Drukuj
Kwas 3-(trifluorometoksy)fenyloboronowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0240-25G PC0240-5G
APOSPC0240-25GEA 435 PLN
APOSPC0240-25G APOSPC0240-5G
Kwas 3-(trifluorometoksy)fenyloboronowy 98%
Kwas 3-(trifluorometoksy)fenyloboronowy
Formuła: C₇H₆BF₃O₃
Temp. topnienia: 80…89 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01320697
Numer CAS: 179113-90-7