Drukuj
2,3-Difluoro-4-methylanisole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC0231-10G PC0231-5G PC0231-1G
APOSPC0231-10GEA 667 PLN
APOSPC0231-10G APOSPC0231-5G APOSPC0231-1G
2,3-Difluoro-4-methylanisole 98%
2,3-Difluoro-4-methylanisole
Formuła: C₈H₈F₂O
MW: 158.15 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631321
Numer CAS: 261763-32-0