Drukuj
2,3-Difluoro-4-methoxyphenol
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,3-Difluor-4-hydroxyanisole
PC0226-1G PC0226-5G
APOSPC0226-1GEA 110 PLN
APOSPC0226-1G APOSPC0226-5G
2,3-Difluoro-4-methoxyphenol
2,3-Difluoro-4-methoxyphenol
Formuła: C₇H₆F₂O₂
MW: 160.12 g/mol
Temp. topnienia: 103…106 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631505
Numer CAS: 261763-29-5