Drukuj
2,4-Dichloro-5-fluorobenzamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC0210-10G PC0210-5G PC0210-1G
APOSPC0210-10GEA 1100 PLN
APOSPC0210-10G APOSPC0210-5G APOSPC0210-1G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzamide 97%
2,4-Dichloro-5-fluorobenzamide
Formuła: C₇H₄Cl₂FNO
MW: 208.02 g/mol
Temp. topnienia: 158…160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631478
Numer CAS: 135748-33-3