Drukuj
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC0204-10G PC0204-5G PC0204-1G
APOSPC0204-10GEA 2030 PLN
APOSPC0204-10G APOSPC0204-5G APOSPC0204-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formuła: C₉H₅ClF₃N
MW: 219.6 g/mol
Temp. topnienia: 61…63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631357
Numer CAS: 261763-26-2