Drukuj
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0202-1G PC0202-25G PC0202-5G
APOSPC0202-1GEA 174 PLN
APOSPC0202-1G APOSPC0202-25G APOSPC0202-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 95%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formuła: C₉H₅ClF₃N
Temp. Wrzenia: 140…142 °C/12mmHg
Temp. topnienia: 30…32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631472
Numer CAS: 22902-88-1
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III