Drukuj
(5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC0200-1G PC0200-5G
APOSPC0200-1GEA 598 PLN
APOSPC0200-1G APOSPC0200-5G
(5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formuła: C₉H₆ClF₃O₂
Temp. topnienia: 117…119 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631358
Numer CAS: 261763-25-1