Drukuj
α-Bromo-3-chloro-5-fluorotoluen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Bromomethyl)-3-chloro-5-fluorobenzene, 3-Chloro-5-fluorobenzyl bromide
PC0198-5G PC0198-1G PC0198-25G
APOSPC0198-5GEA 189 PLN
APOSPC0198-5G APOSPC0198-1G APOSPC0198-25G
α-Bromo-3-chloro-5-fluorotoluen 98%
α-Bromo-3-chloro-5-fluorotoluen
Formuła: C₇H₅BrClF
MW: 223.47 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03788472
Numer CAS: 493024-39-8
Jednostka: 3265
ADR: 8 II