Drukuj
Bromek 4-chloro-3-(trifluorometylo)benzylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Bromomethyl)-4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC0194-100G PC0194-25G PC0194-5G
APOSPC0194-100GEA 1070 PLN
APOSPC0194-100G APOSPC0194-25G APOSPC0194-5G
Bromek 4-chloro-3-(trifluorometylo)benzylu 98%
Bromek 4-chloro-3-(trifluorometylo)benzylu
Formuła: C₈H₅BrClF₃
MW: 273.48 g/mol
Temp. topnienia: 36…40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631540
Numer CAS: 261763-23-9
Jednostka: 3261
ADR: 8 II