Drukuj
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC0192-1G PC0192-25G PC0192-5G
APOSPC0192-1GEA 110 PLN
APOSPC0192-1G APOSPC0192-25G APOSPC0192-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₈H₆ClF₃O
MW: 210.5809 g/mol
Temp. topnienia: 44…46 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631538
Numer CAS: 65735-71-9