Drukuj
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0191-100G PC0191-25G PC0191-5G
APOSPC0191-100GEA 928 PLN
APOSPC0191-100G APOSPC0191-25G APOSPC0191-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₈H₆ClF₃O
MW: 210.58 g/mol
Temp. topnienia: 57…60 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631469
Numer CAS: 64372-62-9