Drukuj
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0188-1G PC0188-5G
APOSPC0188-1GEA 116 PLN
APOSPC0188-1G APOSPC0188-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formuła: C₈H₃Cl₂F₃O
MW: 243.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 59…61 °C/1mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631634
Numer CAS: 657-05-6
Jednostka: 3265
ADR: 8 II