Drukuj
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC0185-5G PC0185-10G PC0185-1G
APOSPC0185-5GEA 348 PLN
APOSPC0185-5G APOSPC0185-10G APOSPC0185-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)anisole
Formuła: C₈H₆ClF₃O
MW: 210.58 g/mol
Temp. Wrzenia: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631404
Numer CAS: 400-73-7
Jednostka: 3272
ADR: 3 III