Drukuj
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Chloro-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzene
PC0182-10G PC0182-5G PC0182-1G
APOSPC0182-10GEA 870 PLN
APOSPC0182-10G APOSPC0182-5G APOSPC0182-1G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)anisole
Formuła: C₈H₆ClF₃O
MW: 210.58 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631470
Numer CAS: 402-08-4