Drukuj
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(Bromomethyl)-2-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene
PC0181-1G PC0181-5G PC0181-25G PC0181-100G
APOSPC0181-1GEA 189 PLN
APOSPC0181-1G APOSPC0181-5G APOSPC0181-25G APOSPC0181-100G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formuła: C₈H₅BrClF₃O
MW: 289.476 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631560
Numer CAS: 261763-18-2
Jednostka: 1760
ADR: 8 III