Drukuj
4-Carboxy-2-chloro-a,a,a-trifluoroanisole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
PC0177-100G PC0177-25G PC0177-5G PC0177-1G PC0177-50G
APOSPC0177-100GEA 2370 PLN
APOSPC0177-100G APOSPC0177-25G APOSPC0177-5G APOSPC0177-1G APOSPC0177-50G
4-Carboxy-2-chloro-a,a,a-trifluoroanisole 97%
4-Carboxy-2-chloro-a,a,a-trifluoroanisole
Formuła: C₈H₄ClF₃O₃
MW: 240.56 g/mol
Temp. topnienia: 108…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631556
Numer CAS: 158580-93-9