Drukuj
1-Chloro-3,3,3-trifluoroacetone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0171-25G PC0171-5G
APOSPC0171-25GEA 2860 PLN
APOSPC0171-25G APOSPC0171-5G
1-Chloro-3,3,3-trifluoroacetone
1-Chloro-3,3,3-trifluoroacetone
Formuła: C₃H₂ClF₃O
MW: 146.5 g/mol
Temp. Wrzenia: 71…72 °C
Gęstość: 1.45 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631508
Numer CAS: 431-37-8
Jednostka: 1993
ADR: 3 III