Drukuj
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0170-5G PC0170-100G PC0170-25G
APOSPC0170-5GEA 110 PLN
APOSPC0170-5G APOSPC0170-100G APOSPC0170-25G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formuła: C₇H₅ClF₃NO
MW: 211.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 241
Temp. topnienia: 29…30 °C
Gęstość: 1.454 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00190126
Numer CAS: 64628-73-5