Drukuj
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Chloro-(2-trifluoromethyl)pyridine
PC01677-25G PC01677-5G PC01677-1G
APOSPC01677-25GEA 772 PLN
APOSPC01677-25G APOSPC01677-5G APOSPC01677-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 99%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₃ClF₃N
Temp. Wrzenia: 137 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368047
Numer CAS: 131748-14-6