Drukuj
1-Bromo-2-(difluoromethyl)benzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromobenzal fluoride
PC01660-100G PC01660-25G PC01660-5G
APOSPC01660-100GEA 3010 PLN
APOSPC01660-100G APOSPC01660-25G APOSPC01660-5G
1-Bromo-2-(difluoromethyl)benzene
1-Bromo-2-(difluoromethyl)benzene
Formuła: C₇H₅BrF₂
Temp. Wrzenia: 62…63 °C/9mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06657962
Numer CAS: 845866-82-2