Drukuj
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0165-25G PC0165-5G PC0165-250MG
APOSPC0165-25GEA 1820 PLN
APOSPC0165-25G APOSPC0165-5G APOSPC0165-250MG
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
Formuła: C₇H₃ClF₄O
MW: 214.55 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631514
Numer CAS: 261763-12-6
Jednostka: 3265
ADR: 8 III