Drukuj
Kwas 4-fluoro-2-nitrobenzoesowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0164-100G PC0164-25G
APOSPC0164-100GEA 406 PLN
APOSPC0164-100G APOSPC0164-25G
Kwas 4-fluoro-2-nitrobenzoesowy 97%
Kwas 4-fluoro-2-nitrobenzoesowy
Formuła: C₇H₄FNO₄
Temp. topnienia: 140…148 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00024300
Numer CAS: 394-01-4