Drukuj
(3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
PC01529-1G PC01529-25G PC01529-5G
APOSPC01529-1GEA 110 PLN
APOSPC01529-1G APOSPC01529-25G APOSPC01529-5G
(3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanol 95%
(3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
Formuła: C₈H₆BrF₃O
Temp. topnienia: 52…54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09835207
Numer CAS: 172023-97-1